Documents
ENA457511058
Enamine
tert-butyl 3-formyl-3-methylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-3-methyl-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-10(4,6-11)7-12/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
AXFUKHQJEUFDJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221637
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221637