Key Documents
ENA457510895
Enamine
pentane-3-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Iupac Name
pentane-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H11FO2S/c1-3-5(4-2)9(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FDBQLUHHBTZACI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224232
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224232