Principaux documents
ENA457510663
Enamine
5-chloro-6-(cyclohexyloxy)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.7
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-(cyclohexyloxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O/c13-11-6-9(7-14)8-15-12(11)16-10-4-2-1-3-5-10/h6,8,10H,1-5H2
Clé InChI
NNOAZEFQNUHLBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222493
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222493