Principaux documents
ENA457510171
Enamine
2-(carboxymethyl)thiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.19
Numéro MDL:
Pf
207-209
Iupac Name
2-(carboxymethyl)-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6O4S/c8-6(9)3-5-4(7(10)11)1-2-12-5/h1-2H,3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
RUFLXAZKSIUZLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221302
Melting Point
207-209
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221302