Principaux documents
ENA457510133
Enamine
(4-methyl-2-propyl-1,3-oxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methyl-2-propyloxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-3-4-8-10-6(2)7(5-9)11-8;/h3-5,9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
GSWYILKULHYRIL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221214
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221214