Principaux documents
ENA457509463
Enamine
methyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro MDL:
Pf
96-100
Iupac Name
methyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)6-3-2-4-8-11-7(10)5-12(6)8/h2-5H,10H2,1H3
Clé InChI
UMJXWTIEYYHZJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219641
Melting Point
96-100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219641