Principaux documents
ENA457509434
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c1-16-11-5-3-2-4-10(11)12-13-6-9(8-15)7-14-12/h2-8H,1H3
Clé InChI
NUHJUSADMIJCGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219575
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219575