Key Documents
ENA457509389
Enamine
(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)(6-methylpyridin-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)(6-methyl-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c1-8-3-4-9(5-13-8)11(15)10-6-12-7-14(10)2/h3-7,11,15H,1-2H3
Clé InChI
SWUCDRVGQKHRIU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219474
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219474