Principaux documents
ENA457509331
Enamine
(3S,6S)-6-methylmorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(3S,6S)-6-methylmorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-4-2-7-5(3-10-4)6(8)9;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
Clé InChI
MXADEJLMYVKMKS-FHAQVOQBSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220868
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220868