Principaux documents
ENA457509317
Enamine
3-(methanesulfonylmethyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-((methylsulfonyl)methyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(8,9)5-6-2-3-7-4-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
QPBFHUOWKINVTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220666
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220666