Principaux documents
ENA457508993
Enamine
tert-butyl 3-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-4-7(6-12)10-11/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
UXVMKKALXJFBHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218799
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218799