Principaux documents
ENA457508876
Enamine
2-amino-2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO3.ClH/c1-14-7-3-2-5(10)4-6(7)8(11)9(12)13;/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
KIPXTFXELOFVEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218479
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218479