Key Documents
ENA457508866
Enamine
4-(chloromethyl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.63
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(chloromethyl)cyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H13ClO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h6-7,9H,1-5H2
Clé InChI
NYSWASAKJUIDPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218458
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218458