Principaux documents
ENA457508759
Enamine
5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c1-7-5-4(6)2-8-3-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
Clé InChI
BSHLVEXYIJBURU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218134
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218134