Key Documents
ENA457508357
Enamine
{4-[(2-methoxyethoxy)methyl]phenyl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.26
Numéro MDL:
Iupac Name
{4-[(2-methoxyethoxy)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-6-7-14-9-11-4-2-10(8-12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
Clé InChI
YRPNQCWVLXTEPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205192
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205192