Principaux documents
ENA457508276
Enamine
1-bromo-4-(1-chloroethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.51
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-4-(1-chloroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
GRBCXCXQMLHBTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103420
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103420