Principaux documents
ENA457508170
Enamine
2-methoxy-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methoxythiazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H4ClNO3S2/c1-9-4-6-2-3(10-4)11(5,7)8/h2H,1H3
Clé InChI
DBNPTCBYYPRMIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217085
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217085