Key Documents
ENA455586141
Enamine
11-(methylamino)undecan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.35
Numéro MDL:
Pf
55-57
Iupac Name
11-(methylamino)undecan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H27NO/c1-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,2-12H2,1H3
Clé InChI
VYBQBSGDKAHCPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217081
Melting Point
55-57
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217081