Key Documents
ENA455586092
Enamine
3-amino-5-cyclopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Pf
159-160
Iupac Name
3-amino-5-cyclopropyl-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C7H11N3O2/c1-7(4-2-3-4)5(11)10(8)6(12)9-7/h4H,2-3,8H2,1H3,(H,9,12)
Clé InChI
XQRPDMBGNIPQRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216896
Melting Point
159-160
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216896