Principaux documents
ENA455585948
Enamine
3,4-dihydrospiro[1-benzopyran-2,3'-pyrrolidine] hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.72
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
spiro[chromane-2,3'-pyrrolidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO.ClH/c1-2-4-11-10(3-1)5-6-12(14-11)7-8-13-9-12;/h1-4,13H,5-9H2;1H
Clé InChI
IGVLYJZAQKLSKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216516
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216516