Principaux documents
ENA455585942
Enamine
1-[5-(dimethylamino)pyridin-2-yl]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-(dimethylamino)pyridin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7(12)9-5-4-8(6-10-9)11(2)3/h4-7,12H,1-3H3
Clé InChI
JWBMUUPMZNUHTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216499
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216499