Principaux documents
ENA455585619
Enamine
1-bromo-2-(propan-2-yl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
LECYCYNAEJDSIL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155543
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155543