Principaux documents
ENA455585492
Enamine
methyl 2-(cyclopropylmethyl)prop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-(cyclopropylmethyl)acrylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-6(8(9)10-2)5-7-3-4-7/h7H,1,3-5H2,2H3
Clé InChI
VNQMVNNXQMHOKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213437