Principaux documents
ENA455585362
Enamine
3-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.67
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-6-10-4-8-3-2-7(9(12)13)5-11(6)8;/h4,7H,2-3,5H2,1H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
KDHCMHSNIUVYRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206463
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206463