Principaux documents
ENA448969605
Enamine
4,4-difluoro-N-methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.64
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-N-methylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c1-10-6-2-4-7(8,9)5-3-6;/h6,10H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
UDXHAUKLGAPSJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213578
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213578