Principaux documents
ENA448969555
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c1-10(9(11)12)6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
LOWDXWQZUWBHMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188