Key Documents
ENA448969515
Enamine
methyl 2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-7(2)4-5(7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QFTQPFAIVFBZJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215000