Principaux documents
ENA448969345
Enamine
tert-butyl N-({2-azabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-azabicyclo[2.2.2]oct-1-ylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-13-6-4-10(5-7-13)8-15-13/h10,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
BANHIFXZDWSSCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214537
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214537