Principaux documents
ENA448969290
Enamine
methyl 6-methyl-4-oxo-2-propyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Pf
142-144
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-propylnicotinate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-4-5-8-10(11(14)15-3)9(13)6-7(2)12-8/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
GWZOVKNSZJVFEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214365
Melting Point
142-144
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214365