Key Documents
ENA448968933
Enamine
2-(pentafluorophenyl)propanedinitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(perfluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9HF5N2/c10-5-4(3(1-15)2-16)6(11)8(13)9(14)7(5)12/h3H
Clé InChI
NNKSZJVBSCFEQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213707
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213707