Principaux documents
ENA448968930
Enamine
2-bromo-1-[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]ethan-1-one hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.94
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H5BrF3NO.BrH/c9-4-6(14)5-1-2-13-7(3-5)8(10,11)12;/h1-3H,4H2;1H
Clé InChI
FLCOABABTPUFMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213695
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213695