Principaux documents
ENA448968900
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propanedinitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H4F2N2/c10-7-1-2-8(9(11)3-7)6(4-12)5-13/h1-3,6H
Clé InChI
PWLHIJMILJMKKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185