Key Documents
ENA448968749
Enamine
1,1-dimethoxy-4,4-dimethylpentan-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1-dimethoxy-4,4-dimethylpentan-3-one
Inchi Code
1S/C9H18O3/c1-9(2,3)7(10)6-8(11-4)12-5/h8H,6H2,1-5H3
Clé InChI
DZNUWPMZNOEILD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198203
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198203