Principaux documents
ENA448968311
Enamine
(1-methoxy-4-phenylcyclohexyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.79
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methoxy-4-phenylcyclohexyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21NO.ClH/c1-16-14(11-15)9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,13H,7-11,15H2,1H3;1H
Clé InChI
QQIMKZHYTQHBLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211369
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211369