Principaux documents
ENA448968087
Enamine
5-cyclopentyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclopentylindoline-2,3-dione
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c15-12-10-7-9(8-3-1-2-4-8)5-6-11(10)14-13(12)16/h5-8H,1-4H2,(H,14,15,16)
Clé InChI
OBMSQRRNSRJRBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207227
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207227