Principaux documents
ENA447959110
Enamine
1,3-dicyclopropylpropane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3-dicyclopropyl-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-8(6-1-2-6)5-9(11)7-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
QSEFTOYPSHMMDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277