Key Documents
ENA447958836
Enamine
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.2
Numéro MDL:
Iupac Name
6-hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b]azepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-2-4-8-7(9)3-1-6-10(13)11-8/h2,4-5,12H,1,3,6H2,(H,11,13)
Clé InChI
FBYNTMTYLLVDIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210886
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210886