Principaux documents
ENA447958596
Enamine
1-(2-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-5(9)6-2-3-10-7(8)4-6/h2-5H,9H2,1H3
Clé InChI
QVVCZZBVMDPSEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208342
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208342