Principaux documents
ENA447958479
Enamine
2-ethoxy-6-azaspiro[3.4]octane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-6-azaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-2-11-8-5-9(6-8)3-4-10-7-9/h8,10H,2-7H2,1H3
Clé InChI
BTRNCKDSHHKORU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209223
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209223