Principaux documents
ENA447958345
Enamine
2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H2,12,13);1H
Clé InChI
SBCQWOMPWBRMJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211038
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211038