Key Documents
ENA447958247
Enamine
(2-aminophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-aminophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
Clé InChI
JVLJSZWOSIEWIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209373
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209373