Principaux documents
ENA447958240
Enamine
[2-methoxy-6-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-methoxy-6-(trifluoromethoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3NO2.ClH/c1-14-7-3-2-4-8(6(7)5-13)15-9(10,11)12;/h2-4H,5,13H2,1H3;1H
Clé InChI
UURHCRQCZBMKNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209312
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209312