Principaux documents
ENA447957768
Enamine
{3-[(oxolan-3-yloxy)methyl]phenyl}boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[(tetrahydro-3-furanyloxy)methyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO4/c13-12(14)10-3-1-2-9(6-10)7-16-11-4-5-15-8-11/h1-3,6,11,13-14H,4-5,7-8H2
Clé InChI
WLAWVOZSYDZOQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207946
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207946