Key Documents
ENA447957502
Enamine
6-bromoquinoline-8-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.57
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-8-quinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO2S/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)15(11,13)14/h1-5H
Clé InChI
GKHOYDOQDYWDGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207279
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207279