Principaux documents
ENA447957496
Enamine
2-cyclobutyl-3-hydrazinylpyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclobutyl-3-hydrazineylpyrazine
Inchi Code
1S/C8H12N4/c9-12-8-7(6-2-1-3-6)10-4-5-11-8/h4-6H,1-3,9H2,(H,11,12)
Clé InChI
OQMANAPVMKZFTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207270
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207270