Principaux documents
ENA447957431
Enamine
2-[4-(2,2-difluoroethoxy)-2-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-(2,2-difluoroethoxy)-2-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H18BF3O3/c1-13(2)14(3,4)21-15(20-13)10-6-5-9(7-11(10)16)19-8-12(17)18/h5-7,12H,8H2,1-4H3
Clé InChI
PZVPRZNMTFCOKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207057
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207057