Documents
ENA447957289
Enamine
6-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.18
Numéro MDL:
Iupac Name
6-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C9H9F3N2/c10-9(11,12)6-3-7(5-1-2-5)14-8(13)4-6/h3-5H,1-2H2,(H2,13,14)
Clé InChI
JVJWNQGXMSDYDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205390
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205390