Principaux documents
ENA447957284
Enamine
ethyl 2-sulfamoylpentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-sulfamoylpentanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO4S/c1-3-5-6(13(8,10)11)7(9)12-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H2,8,10,11)
Clé InChI
NPOIIWDJECIGHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206591
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206591