Principaux documents
ENA447957079
Enamine
[3-amino-2-(4-chlorophenyl)propyl]dimethylamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-N1,N1-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17ClN2.2ClH/c1-14(2)8-10(7-13)9-3-5-11(12)6-4-9;;/h3-6,10H,7-8,13H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
HJAMBSURPRFUBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207968
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207968