Principaux documents
ENA447956928
Enamine
2-chloro-5-(trifluoromethoxy)pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.53
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(trifluoromethoxy)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H2ClF3N2O/c6-3-1-11-4(2-10-3)12-5(7,8)9/h1-2H
Clé InChI
ICXFWEHIUZEZEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206063
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206063